Learn More
Carl Zeiss™ Deckgläser
Empfohlen für Anwendungen mit hohen numerischen Aperturobjektiven. Carl Zeiss™ Deckgläser, Hochleistung in einer Schachtel von 100 Stck.
Marke:  Carl Zeiss™ 474030-9000-000
Artikelnummer. 10474379
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Typ 11/2H gemäß ISO8255 – 1
  • Eingeschränkte dickenbezogene Toleranz D=0.17 mm +/-0.005 mm
  • Brechungsindex =1.5255 +/- 0.0015
  • Abbe-Nummer =56 +/- 2
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
0,17 mm
18 x 18 mm
1.000/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Carl Zeiss™ Deckgläser > Durchmesser:0,17mm