Learn More
Hirschmann™ Zählkammern
Erleichtern die schnelle und einfache Bestimmung der Zellkonzentration in flüssigen Proben. Hirschmann Instruments™ Zählkammern sind in verschiedenen Dicken erhältlich, die zu unterschiedlichen Systemen passen.
Marke:  Hirschmann™ 8100104
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10794873
  • 61.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Doppelnetzskalierung
  • Erhältlich mit oder ohne helle Linien sowie mit oder ohne Klammern
  • Inklusive 2 Abdeckgläser für Hämacytometer
  • CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
Zählkammern, Neubauer-verbessert
1Each.
0.1 mm
2 Hämozytometer- Glasabdeckungen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Zählkammern > Tiefe: 0.1 mm; liniiert: Doppelnetz