Learn More
Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung
Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung sind Präzisionsmessinstrumente zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten.
76.85 CHF - 87.27 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Mit CE-Kennzeichnung (IVD) |
---|---|
Zellgröße | 0,0025 mm2 |
Material | Optisches Spezialglas |
Menge | 1 |
Tiefe (metrisch) | 0,1 mm |
Produktcode | Marke | Grid Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Grid Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15827045
|
Marienfeld Superior™
0640231 |
Buerker |
87.27 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15748128
|
Marienfeld Superior™
0640130 |
Neubauer |
76.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Präzisionsmessinstrument zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten
- Hergestellt aus optischem Spezialglas
- Verfügen über 2 Zählnetze
- Mit 2 Hämacytometerdeckgläsern 20x26 mm
- Einzeln verpackt in transparenter Kunststoffschachtel, 10 Stück im Karton
Spezifikation
Mit CE-Kennzeichnung (IVD) | |
Optisches Spezialglas | |
0,1 mm |
0,0025 mm2 | |
1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung