Learn More
Cumarin-3-Carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337156
Zum Warenkorb hinzufügen
Cumarin-3-Carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337156
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11337156
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07133.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Coumarin-3-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cumarin-3-Carbonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (13 g/l bei 37 °C) und Alkohol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-81-7
Summenformel C10H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.154
MDL-Nummer MFCD00006852
InChI-Schlüssel ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 3-carboxycoumarin, 2-oxobenzopyran-3-carboxylic acid, g 1 rodenticide, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, unii-v85uov8788, g 1 the rodenticide van, g 1 vanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10752
IUPAC-Name 2-Oxochromen-3-carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 154276
Merck Index 14,2563
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (13g/L at 37°C) and alcohol.
Formelmasse 190.15
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog NumberL07133.22,L07133.14
ChargennummerA0449131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog NumberL07133.22,L07133.14
Chargennummer10210562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL07133.22,L07133.14
Chargennummer10236720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL07133.22,L07133.14
Chargennummer10236860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL07133.22,L07133.14
Name des Produkts
Cumarin-3-Carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >