Learn More
Sartorius™ Baumwolllinter FN 7A Chromatographiepapier
195.84 CHF - 202.98 CHF
Spezifikation
Verfahren Chromatographie
Format Bogen
Güte FN 7 A
Material Baumwolllinter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10377731
Unterlagen ansehen
Sartorius™
FT-2-508-580600K
580 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10682212
Unterlagen ansehen
Sartorius™
FT-2-508-060090N
60 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Spezifikation
Chromatographie
Bogen
FN 7 A
Baumwolllinter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Baumwolllinter FN 7A Chromatographiepapier