Learn More
Sartorius™ FN 100 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters
Marke:  Sartorius™ FT-2-527-200200N
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10505141
  • 107.30 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Spezifikation
100 Sheets
FN 100
200 mm
200 mm
Bogen
Baumwolllinter
200 mm
Chromatographie
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ FN 100 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters > Länge:200mm; Breite:200 mm; Menge:100 Bögen