Learn More
Sartorius™ FN 100 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters
Marke: Sartorius™ FT-2-527-580600K
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
50 Sheets | |
FN 100 | |
600 mm | |
580 mm |
Bogen | |
Baumwolllinter | |
600 mm | |
Chromatographie |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ FN 100 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters > Länge:580mm; Breite:600mm; Menge:50 Bögen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur