Learn More
Cole-Parmer™ PAIR GLOVE HEAT RESISTANT 232°C 13 13'
Verwenden Sie diese weichen, geschmeidigen und rein baumwollfarbenen Frotteehandschuhe, um heiße Gegenstände direkt aus dem Autoklaven oder Ofen zu behandeln.
Marke:  Cole-Parmer™ 06496-40
52.73 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27322" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11779669
  • 55.50 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • Temperaturbeständig bis 450 °F (232 °C)
  • Hervorragend für den Einsatz in allen Umgebungen, in denen ein Hitzeschutz erforderlich ist, geeignet
  • Helles Orange für bessere Sichtbarkeit
  • Waschmaschinen- und trocknergeeignet
Spezifikation
Spezifikation
Baumwolle
Handschuhe
1 Packung
330 mm
Orange
Universal
Hitze
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PAIR GLOVE HEAT RESISTANT 232°C 13 13' > Farbe: Orange