Learn More
Sartorius™ Handschuhe aus Baumwolle (1 Paar)
Verhindert Schäden an der Oberfläche von Gewichten. Sartorius™ Baumwollhandschuhe für Kalibriergewichte ermöglichen die sichere und ordnungsgemäße Handhabung fein gefertigter Kalibriergewichte und die Aufrechterhaltung der Waagen-Genauigkeit.
Marke: Sartorius™ YAW21
21.33 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus Baumwolle
- Gewährleistet die Genauigkeit der Gewichts- und Massenstandards
- Eliminiert Fingerabdrücke und widersteht Verunreinigungen durch Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion
Spezifikation
Kalibriergewichte und -standards | |
Weiß | |
Baumwolle | |
1 Paar/Pckg. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30