Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™-COL Kollagenbeschichtete Membraneinsätze
GREENER_CHOICE
Die transparenten, kollagenbehandelten mikroporösen Membranen fördern die Zellanhaftung und -ausbreitung
Marke:  Corning™ 3493
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10457031
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Transportstudien, Co-Zellkulturen und andere experimentelle Verfahren; verbessert die Sichtbarkeit der Zellen während der Kultivierung
  • Die Membran hat eine äquimolare Mischung aus Kollagen vom Typ I und III, das aus biologisch stabilisiertem Rinderplazenta-Kollagen gewonnen wird, alle Fibrillen der Filtermembranmatrix bedeckt und die Porosität der Membran aufrechterhält
  • Die Innenwand des Einsatzes wurde ebenfalls behandelt, um die Bildung einer vollständigen und integralen Monolage zu ermöglichen und kann mittels Phasenkontrastmikroskopie betrachtet werden
  • Gewebekulturbehandelt
Bestellinformation
Einzeln verpackt und im Paket mit Gewebekulturplatten mit Deckeln geliefert; steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.12 cm2
1.5 mL
Membraneinsatz
12 mm
24/Cs.
Steril
PTFE
0,4 μm
12-Well-Platte
1/Pk.
Collagen
12
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™-COL Kollagenbeschichtete Membraneinsätze > 12 mm; 0,4 μm