Learn More
Corning™ Costar™ Thermowell™ Plattenkappenstreifen und Verschlussband
ohne Angabe
Marke: Corning™ 6524
Beschreibung
Achtkappen-Streifen
- Für 96-Well Thermowell-Platten aus Polypropylen
- Hergestellt aus dünnwandigem Polypropylen
- Zertifiziert DNase- und RNase-frei
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Wird nichtsteril geliefert
- Nur für Polycarbonat-Platten
- Wird nichtsteril geliefert
- Ermöglicht die Sichtkontrolle der Proben und ist temperaturbeständig bis 100 °C (212 °F)
Spezifikation
klar | |
Unsteril | |
100/Packung | |
Polycarbonatplatte |
Polyethylen | |
100 | |
Klebefolie |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Thermowell™ Plattenkappenstreifen und Verschlussband > Polyethylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur