Learn More
Corning™ Costar™ Netwell™ Reagenzientabletts
Speziell entwickelte Netwell™ Träger mit Griffen ermöglichen die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Proben pro Träger
251.00 CHF
Specifications
Typ | Tablett |
---|---|
Anzahl pro Packung | 25/Packung |
Anzahl pro Karton | 200/Karton |
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | ||||||
10621272
![]() |
Corning™
3517 |
Schwarz |
251.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10357841
![]() |
Corning™
3519 |
Weiß |
251.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Speziell konstruierte Netwell Tragegestelle und Griffe ermöglichen die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu zwölf Proben pro GestellReagenzschalen sind in Weiss für kolorimetrische Experimente oder in Schwarz zur verbesserten Sichtbarkeit der Gewebesektionen lieferbar
Jedes Tragegestell-Kit enthält 8 Tragegestelle und 8 Griffe
Typ: Netwell Reagenzschalen, schwarz, offen, nicht steril, einzeln verpackt
Specifications
Tablett | |
25/Packung | |
200/Karton |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Costar™ Netwell™ Reagenzientabletts