Learn More
Corning™ Costar™ Netwell™ Einsätze
GREENER_CHOICE
Wird als Gewebeträger, Träger und Sieb für die Kultur kleiner Organe, Gewebeschnitte oder Explantaten an der Luftschnittstelle für Medien verwendet und ermöglicht die grobe Filtration von Gewebehomogenaten, Zellsuspensionen und Mikroträgern.
Marke:  Corning™ 3477
Artikelnummer. 10426651
  • 478.00 CHF / 48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
pulliSpeziell entwickelte Träger und Griffe ermöglichen die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Proben pro Träger/li liDas modulare Design macht sie zu einem nützlichen Träger für die immunzytochemische Färbung auf mehreren Abschnitten/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wird als Gewebeträger, Träger und Siebe für die Kultur kleiner Organe, Gewebeschnitte oder Explantate an der Grenzfläche zwischen Luft und Medien verwendet und bietet eine grobe Filtration von Gewebehomogenaten, Zellsuspensionen und Mikroträgern
Polystyrol
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Netwell™ Einsätze > Netwell-Platte;12-Well-Cluster; 74mu; m Maschenweite