Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ – 96-Well für permeable Supportsysteme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit 0.143 cm2 Membranbereich für Zellwachstum und -migration. Das Corning™ HTS Transwell™ 96-Well Permeable Support System, ist ein Mikrotiterplatten-Trägersystem für mehrere 96-Well Platten mit Membraneinsätzen in Verbindung mit einem robusten, roboterfreundlichen Tablett, durch das alle 96 Einsätze als eine Einheit verarbeitet werden können.
Marke:  Corning™ 3392
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10399242
  • 1830.40 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports und spezieller Grifffläche
  • Die Membraneinsätze sind für optimale Zellanhaftung gewebekulturbehandelt
  • Der Zellwachstumsbereich beträgt 0.143 cm2/Well—20 bis 50 % mehr als bei vergleichbaren Geräten
  • Große apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse erleichtern die Befüllung und Probenahme
  • Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports, verbesserter Grifffläche und Barcode
  • Steril, einzeln verpackt
  • Der Deckel minimiert die Verdunstung und schützt vor Kontaminationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
0,143 cm2
8 x 12
Durchsichtig
96
Steril
HTS Transwell™ Einheit (1 integriertes Tablett mit 96 Wells), Reservoirplatte (für Zellwachstumsschritte), Empfängerplatte (96 Wells für Wachstums- oder Assay-Schritte) und 2 sterile Deckel
5/Packung
4.26 mm
Mit Deckel
TC-behandeltes PET (Polyester)
1 μm
PET
0,23 mL
Flacher Boden (F-Well)
5/Karton
5/Karton
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer29024023 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/05/2025 Catalog Number3392
Chargennummer17324061 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/04/2025 Catalog Number3392
Chargennummer05024006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/02/2025 Catalog Number3392
Chargennummer05024020 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/01/2025 Catalog Number3392
Chargennummer06624026 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/12/2024 Catalog Number3392
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ – 96-Well für permeable Supportsysteme > Polyethylen-Terephthalat; 1 μm; 5 Stück/Pckg.