Learn More
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Corning™ Cluster-Röhrchensysteme sind ideal für die Zellernte, für Assays zur Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie für Radioimmunassays.
Marke:  Corning™ 4413
226.33 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10681432
  • 238.83 CHF / 120 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Praktisch für den Transfer großer Volumen und die Entnahme aus Mikrotiterplatten
  • Nützlich bei Einzel- und Mehrkanalpipetten und an Roboterarbeitsplätzen und -zentrifugen
  • 1.2 ml-Einzelröhrchen oder Streifen mit acht Röhrchen zum Abbrechen, Mikrotiterplattenformat
  • In Gestellen für 12 oder 96 Röhrchen
  • Sowohl Röhrchen als auch Gestelle bestehen aus autoklavierbarem transparentem Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Streifen
Autoklavierbar
8-Streifen Mikrotiterplatten-Cluster-Röhrchen
12/Packung
Durchscheinend
Gestell
0.033 oz.
12 Stck./Gestell
Polypropylen
Steril
120/Karton
1 ml
Für 96-Well Standard-Mikrotiterplatten für die Zellernte, für Assays zu Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie Radioimmuno-Assays, für Ein- und Mehrkanalpipetten sowie Roboter-Workstations und Zentrifugen
96
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    25
    Stunden
    15
    Minuten
    39
    Sekunden
    31
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System > Rack; ja; Streifen mit 8 Röhrchen