Learn More
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Corning™ Cluster-Röhrchensysteme sind ideal für die Zellernte, für Assays zur Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie für Radioimmunassays.
Marke:  Corning™ 4408
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10085431
  • 141.00 CHF / 120 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Praktisch für den Transfer großer Volumen und die Entnahme aus Mikrotiterplatten
  • Nützlich bei Einzel- und Mehrkanalpipetten und an Roboterarbeitsplätzen und -zentrifugen
  • 1.2 ml-Einzelröhrchen oder Streifen mit acht Röhrchen zum Abbrechen, Mikrotiterplattenformat
  • In Gestellen für 12 oder 96 Röhrchen
  • Sowohl Röhrchen als auch Gestelle bestehen aus autoklavierbarem transparentem Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Streifen
Autoklavierbar
8-Streifen Mikrotiterplatten-Cluster-Röhrchen
120/Packung
Durchscheinend
Für 96-Well Standard-Mikrotiterplatten für die Zellernte, für Assays zu Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie Radioimmuno-Assays, für Ein- und Mehrkanalpipetten sowie Roboter-Workstations und Zentrifugen
96
Großpackung, 120/Beutel
Polypropylen
Unsteril
120/Karton
1 ml
0.033 oz.
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System > Kein Rack; Nein; Streifen mit 8 Röhrchen