Learn More
Corning™ Costar™ Geräte für die Zentrifugation: Spin-X™
Besteht aus einer Filtereinheit mit Membran innerhalb eines Zentrifugenröhrchens aus Polypropylen. Corning™ Costar™ Spin-X™Zentrifugenröhrchen-Filter filtern effektiv kleinvolumige Proben durch Zentrifugation. Geeignet für die Entfernung von Bakterien, Partikeln, die HPLC-Probenvorbereitung, die Entfernung von Zellen aus Medien und die Aufreinigung von DNA aus Agarose und Polyacrylamidgelen.
187.00 CHF - 312.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Celluloseacetat |
---|---|
Typ | Spin-X |
Volumen (metrisch) | 0,5 mL |
Produktcode | Marke | Porengröße | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10649351
|
Corning™
8163 |
0,45 μm | Unsteril |
187.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10310361
|
Corning™
8160 |
0,22 μm | Steril |
310.50 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10787632
|
Corning™
8162 |
0,45 μm | Steril |
312.00 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10104101
|
Corning™
8161 |
0,22 μm | Unsteril |
188.24 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA aus einem Agarose-Gel in zwei Schritten:
- Exzision der Gel-Banden
- Zentrifugation im Spin-X-Röhrchen
- Geeignet für Volumen bis 500 μl
- Rückhaltevolumen <5 μl
- Hält einer relativen Zentrifugalbeschleunigung (RZB) bis 16,000 × g stand
- Zertifiziert pyrogenfrei sowie DNase-/RNase-frei
- Membranen aus Celluloseacetat ermöglichen schnelle Flussraten und bestechen durch geringe Proteinbindung
Spezifikation
Celluloseacetat | |
Spin-X | |
0,5 mL |