Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-Halbflächenplatten
GREENER_CHOICE
Farbe:Weiß; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Ohne Deckel
Marke:  Corning™ 3693
Artikelnummer. 10174381
  • 634.40 CHF / 100 Stück
Probenvorbereitung, Filtration und Lagerung
Aktionscode 24124 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Polystyrol
  • Flache Wells
  • Oberfläche pro Well: 0.16 cm2
  • Alphanumerisches Raster
  • Die gängigen Außenmaße sind kompatibel mit den meisten Plattenlesern
  • Klare Mikrotiterplatten werden für Zellkulturen und kolorimetrische (Absorptions)-Assays verwendet
  • Schwarze und weiße Mikrotiterplatten können für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays verwendet werden
    • Schwarz reduziert den Well-zu-Well-Crosstalk und den Hintergrund bei Fluoreszenz-Assays
    • Weiß reduziert den Well-zu-Well-Crosstalk zur Verbesserung lumineszenter Signale und zur Verringerung des Hintergrund bei Lumineszenz-Assays
  • Erhältlich in vier Oberflächentypen: unbehandelt für homogene Assays, mit hoher Bindungskapazität für GMP-Anwendungen, mit nicht-bindender Oberfläche (NBS™) zur Minimierung der Protein- und Nukleinsäurenbindung oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alphanumerisch
Ohne Deckel
Weiß
Polystyrol
25 bis 125 μl
Unbehandelt
Geeignet für die Immobilisierung großer Moleküle, wie z. B. Antikörper, deren große hydrophobe Bereiche mit der Oberfläche interagieren können
25/Packung
Halbfläche
8 x 12
Plattenlesegerät
96
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
100/Karton
100/Karton
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ 96-Well-Halbflächenplatten > Weiß; Halbfläche; Nein; Keine; Flach