Learn More
Corning™ Costar™ schwarze oder weiße 96-Well-Platten mit durchsichtigem Boden
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 96-Well gewebekulturbehandelte Polystyrol-Mikrotiterplatten in schwarz oder weiß ermöglichen die direkte mikroskopische Betrachtung. Für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays; optimal für zellbasierte und molekulare Assays.
946.57 CHF - 972.87 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Farbe | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10082471
![]() |
Corning™
3631 |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | Unbehandelt |
972.87 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10123811
![]() |
Corning™
3601 |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | Hohe Bindungskapazität |
946.57 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Gegossenes Polystyrol mit undurchsichtigen Wänden und durchsichtigem Boden
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm
- Die undurchsichtigen schwarzen oder weißen Wände verhindern Crosstalk zwischen Wells
- Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
- Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungskapazität für Immunoassay-Anwendungen oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Bestellinformation
Kat.- Nr. 07-200-568 ist auch im 25er-Pack erhältlich.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton |
Ohne Deckel | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
96 | |
Unsteril | |
100 |