Learn More
Isofield™ Cos Non-Sterile Lightweight Cleanroom Sock - GMP Annex 1 Compatible Artikelnummer.: 30178852
Verfügbar ab: 21-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isofield™ Cos Non-Sterile Lightweight Cleanroom Sock - GMP Annex 1 Compatible
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178852
Large/X-Large
Click to view available options
Größe:
Large/X-Large
Small/Medium
Artikelnummer. 30178852
Marke: Isofield™ 70610LXL
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
The Isofield Cos single-use non-sterile lightweight cleanroom sock is GMP Annex 1 compatible, offering comfort and protection in cleanroom settings. Available in three sizes, the Cos’ hourglass heel design ensures comfort levels rivalling most reusable alternatives.
  • Non-sterile lightweight
  • Cleanroom socks
  • Single-use
  • 95% polyester, 5% spandex
  • Mid-calf length
  • Low linting
  • White color
Spezifikation
Größe Large/X-Large
Produkttyp Cleanroom Socks
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isofield™ Cos Non-Sterile Lightweight Cleanroom Sock - GMP Annex 1 Compatible >