Learn More
Nickel Electro™ Micro spatula for 5mm O.D. NMR tubes with rounded
Der Nickel Electro™ NMR-Spatula aus Edelstahl wird zur Verwendung bei kleinen Pulverproben empfohlen.
Marke:  Nickel Electro™ 9576
Artikelnummer. 12892326
  • 11.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Nicht magnetisch
  • Glänzende Oberfläche
  • Empfohlen für die Einführung kleiner Pulverproben in NMR-Röhrchen mit 5 mm AD.
  • Der 250 mm lange Spatel ermöglicht das Erreichen des Röhrchenbodens und das leichte Entfernen der Proben.
  • Das runde Ende des Spatels mit gebogener Spitze lässt sich als Schaufel verwenden, das flache Ende zum Ausbrechen festsitzender Proben.
  • Beide Enden sind 3.5 mm breit
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Spatel
Edelstahl
PTFE
260 °C
250 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Micro spatula for 5mm O.D. NMR tubes with rounded > LengthMetric: 250 mm