Learn More
Invitrogen™ CorrectASE™ Enzym
Entfernt durch Oligonukleotid-Synthesefehler verursachte Fehlbindungen, was Mutationen in Ihren synthetischen Genen oder Fragmenten um das 3- bis 10-fache reduziert.
Marke: Invitrogen™ A14973
1146.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1057.38 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das Invitrogen™ CorrectASE™ Enzym entfernt durch Oligonuceotid-Synthesefehler verursachte Fehlpaarungen, was zu einer 3- bis 10-fachen Reduzierung von Mutationen in Ihren synthetischen Genen oder Fragmenten führt. Durch die Einführung des Enzyms CorrectASE™ in Ihren Do-it-yourself-Gensyntheis-Arbeitsablauf können Sie:- Die Anzahl der Mutationen in Ihrem synthetischen Gen oder Fragment reduzieren
- Reduzieren Sie die Arbeitszeit, indem Sie nur 2–4 Klone anstatt 10–16 Klone pro synthetischem Konstrukt untersuchen
- Senken Sie Kosten, indem Sie nur 2–4 Klone statt 10–16 synthetische Gene sequenzieren
Verhindern Sie ungewollte Mutationen
Handelsübliche synthetische Oligonukleotide weisen eine hohe Fehlerrate während der Synthese auf, die je nach Quelle von einem Fehler pro 300–1.000 Basen reicht. Diese Fehler führen zu Frameshift (Löschen und Einfügen) und Mismatch-Mutationen während der Gensynthese. Die Inkubation mit dem CorrectASE™ Enzym entfernt beide Mutationen.
Der Inkubationsschritt mit dem CorrectASE™ Enzym wird nach der anfänglichen PCR-Assemblierung der Oligonukleotide eingeführt. Das PCR-Produkt wird denaturiert und erneut hydrolysiert, sodass keine Mutationen auftauchen. Das Enzym CorrectASE™ bindet sich an die resultierenden Fehlpaarungen und schneidet beide fehlerhaften 3’-DNA-Stränge ab. Die Exonukleaseaktivität von 3’ bis 5’ des Enzyms entfernt die Fehler. Eine abschließende PCR mit einer Proofreading-Polymerase assembliert dann die korrigierten Fragmente und erhöht so die Wahrscheinlichkeit, Klone mit der richtigen Reihenfolge zu isolieren. Abhängig von der eingehenden Oligonukleotid-Qualität müssen nur 2–4 Klone gescreent werden, im Vergleich zu 10–16 Klone in einem Workflow ohne Korrektur. Durch Einbeziehung des CorrectASE™-Enzyms in Ihren Gensynthese-Arbeitsablauf werden Arbeitszeit und Sequenzierungskosten reduziert.
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
4 Röhrchen CorrectASE, je 50 Reaktionen, 1 Röhrchen 10x CorrectASE Rxn Puffer | |
4 Röhrchen CorrectASE, je 50 Reaktionen 1 Röhrchen 10x CorrectASE Rxn-Puffer |
|
CorrectASE™ | |
200 Reaktionen |
>95 % von SDS-PAGE | |
3‘ bis 5‘ | |
Reaktionspuffer | |
CorrectASE™ Enzym |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen