Learn More
Invitrogen™ CorrectASE™ Enzyme
Entfernt durch Oligonukleotid-Synthesefehler verursachte Fehlbindungen, was Mutationen in Ihren synthetischen Genen oder Fragmenten um das 3- bis 10-fache reduziert.
Marke:  Invitrogen™ A14972
351.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
325.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13442889
  • 488.00 CHF / 50 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Das Invitrogen™ CorrectASE™ Enzym entfernt durch Oligonuceotid-Synthesefehler verursachte Fehlpaarungen, was zu einer 3- bis 10-fachen Reduzierung von Mutationen in Ihren synthetischen Genen oder Fragmenten führt. Durch die Einführung des Enzyms CorrectASE™ in Ihren Do-it-yourself-Gensyntheis-Arbeitsablauf können Sie:
  • Die Anzahl der Mutationen in Ihrem synthetischen Gen oder Fragment reduzieren
  • Die Arbeitszeit reduzieren, indem Sie nur 2–4 Klone anstatt 10–16 Klone pro synthetischem Konstrukt aussortieren
  • Ihre Kosten senken, indem Sie nur 2–4 Klone statt 10–16 synthetische Gene sequenzieren
Ungewollte Mutationen verhindern
Handelsübliche synthetische Oligonuceotide weisen eine hohe Fehlerrate während der Synthese auf, die je nach Quelle von einem Fehler pro 300–1000 Basen reicht. Diese Fehler führen zu Frameshift (Deletion und Insertion) und Mismatch-Mutationen während der Gensynthese. Die Inkubation mit dem CorrectASE™ Enzym entfernt beide Mutationen.
Der Inkubationsschritt mit dem CorrectASE™ Enzym wird nach der anfänglichen PCR-Assemblierung der Oligonukleotide eingeführt. Das PCR-Produkt wird denaturiert und erneut hydrolysiert, sodass keine Mutationen auftreten. Das Enzym CorrectASE™ bindet sich an die resultierenden Fehlpaarungen und schneidet beide fehlerhaften 3’-DNA-Stränge ab. Die Exonukleaseaktivität von 3’ bis 5’ des Enzyms entfernt die Fehler. Eine abschließende PCR mit einer Proofreading-Polymerase assembliert dann die korrigierten Fragmente und erhöht so die Wahrscheinlichkeit, Klone mit der richtigen Reihenfolge zu isolieren. Abhängig von der eingehenden Oligonukleotid-Qualität müssen nur 2–4 Klone gescreent werden, im Vergleich zu 10–16 Klone in einem Workflow ohne Korrektur. Durch Einbeziehung des CorrectASE™-Enzyms in Ihren Gensynthese-Arbeitsablauf werden Arbeitszeit und Sequenzierungskosten reduziert.
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
>95 % von SDS-PAGE
3' – 5'
Reaktionspuffer
CorrectASE™ Enzym
1 Röhrchen CorrectASE, 50 Reaktionen
1 Röhrchen 10x CorrectASE Rxn-Puffer
CorrectASE™
50 Reaktionen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3004656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA14972
Chargennummer3045155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA14972
Chargennummer2382353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA14972
Chargennummer2364572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA14972
Chargennummer2484458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA14972
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CorrectASE™ Enzyme > 50 Reaktionen