Learn More
Coronen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10624952
Coronen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10624952
500 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10624952
Marke: Thermo Scientific Acros 110515000
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191-07-1
Summenformel C24H12
Molekulargewicht (g/mol) 300.36
MDL-Nummer MFCD00004134
InChI-Schlüssel VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexabenzobenzene, dibenzo ghi,pqr perylene, superbenzene, unii-7yy0x5xt1w, ccris 908, 7yy0x5xt1w, 6 circulene, coronene, acmc-209eulMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9115
ChEBI CHEBI:29863
IUPAC-Name Coronen
SMILES C1=CC2=CC=C3C=CC4=CC=C5C=CC6=CC=C1C1=C2C3=C4C5=C61
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coronene
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 438°C to 440°C
Farbe Grün bis Gelb
Siedepunkt 525°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Merck Index 15, 2523
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in concentrated sulfuric acid,slightly soluble in benzene
Formelmasse 300.35
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2023 Catalog Number110511000,110515000
ChargennummerA0395931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number110511000,110515000
ChargennummerA0414752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number110511000,110515000
ChargennummerA0438299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2022 Catalog Number110511000,110515000
ChargennummerA0424457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2021 Catalog Number110511000,110515000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Coronene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Coronen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >