Learn More
Corning™ Universal-Pipettenspitzen: Im Gestell
GREENER_CHOICE
Zuverlässige Passform bei Pipettiergeräten der wichtigsten Marken
71.36 CHF - 76.57 CHF
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Format Racks
Spitzenform Rund
Verpackung Magazinhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10651462
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
4865
1 bis 200 μl Gelb
71.36 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10641462
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
4863
1 bis 200 μl Natural
71.36 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10197001
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
4867
100 bis 1000 μl Blau
76.57 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zuverlässige Passform bei Pipettiergeräten der wichtigsten Marken
  • Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Fluidabgabe
  • 1 bis 200 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 10, 50 und 100 μl
  • 100 Bis 1000 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 250, 500und 1000 μl
  • Auch steril erhältlich
  • Spitzen im Gestell sind auf Freiheit von RNase/DNase zertifiziert und nicht-pyrogen
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Rund
Universelle Passform
Polypropylen
Racks
Magazinhalter
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Universal-Pipettenspitzen: Im Gestell