Learn More
Corning™ Thermowell™ GOLD Polypropylen-PCR-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Thermowell GOLD Röhrchen eignen sich genauso gut für automatisierte Geräte wie die Röhrchen der Originalhersteller.
Marke:  Corning™ 3749
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10414342
  • 95.05 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-11-2025
Beschreibung
  • Chargengeprüft und zertifiziert RNase- und DNase-frei
  • Transparent
  • Nicht steril, autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-/DNase-frei
Divers
500/Packung
Heizblöcke für optimalen Wärmetransfer
Unsteril
10.000 × g
Autoklavierbar
Dünnwandige PCR-Röhrchen
Diverse
0.5 ml
Polypropylen
Flach
Polypropylen
Flach
Tube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Thermowell™ GOLD Polypropylen-PCR-Röhrchen > 0.5 ml, flache Kappen; Farbe: Sortiert;1000/Karton