Learn More
Corning™ Thermowell™ GOLD Polypropylen-PCR-Röhrchen
Thermowell GOLD Röhrchen eignen sich genauso gut für automatisierte Geräte wie die Röhrchen der Originalhersteller.
Marke: Corning™ 3744
112.25 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chargengeprüft und zertifiziert RNase- und DNase-frei
- Transparent
- Nicht steril, autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Divers | |
500/Packung | |
Heizblöcke für optimalen Wärmetransfer | |
Unsteril | |
10.000 × g | |
Autoklavierbar | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |
Diverse | |
0.2 ml | |
Polypropylen | |
Flach | |
Polypropylen | |
Flach | |
Tube |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Thermowell™ GOLD Polypropylen-PCR-Röhrchen > 0.2 ml, flache Kappen; Farbe: Sortiert;1000/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur