Learn More
Corning™ Thermowell™ GOLD 8-Well Röhrchenstreifen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Thermowell™ GOLD Röhrchenstreifen passen sowohl für automatisierte Geräte als auch für die Röhrchenstreifen der Originalhersteller
Marke:  Corning™ 3740
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205892
  • 1249.68 CHF / 1250 Stück
Verfügbar ab: 14-10-2025
Beschreibung
Röhrchenstreifen bestehen aus acht dünnwandigen 0,2 ml-Röhrchen aus Polypropylen, die miteinander verbunden sind.Doppelverbindungsstücke zwischen benachbarten Röhrchen verhindern versehentliche Brüche während der Probenhandhabung.Röhrchenstreifen sind zur präzisen Anpassung in Thermocyclern ausgelegt, um die Wärmeübertragung zu optimieren.Thermowell GOLD Deckelstreifen sind gesondert zu Thermowell GOLD Röhrchenstreifen erhältlich.Original Thermowell Röhrchenstreifen und Deckelstreifen sind zusammen verpackt.Röhrchenstreifen sind RNase-/DNase-frei und bei 121 °C autoklavierbar.
Kat.-Nr. 6547 hat 60 Stück jeder Farbe pro Beutel; 1 Beutel jeder Farbe pro Karton.
Kat.-Nr. 3742 wurde für die Real-Time-PCR entwickelt.Geeignet für den Einsatz mit Thermowell GOLD 0,2 ml 1 x 8 PCR-Röhrchenstreifen und 96-Well-Mikrotiterplatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-/DNase-frei
0.2 ml
Phenolharz
Konisch
Polypropylen
Autoklavierbar
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen
Divers
125er-Packung
Heizblöcke für optimalen Wärmetransfer
Unsteril
Nicht enthalten
Streifen
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1423823 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum15/04/2025 Catalog Number3740
Chargennummer1423825 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number3740
Chargennummer1423785 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number3740
Chargennummer1423784 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number3740
Chargennummer1422032 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number3740
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Thermowell™ GOLD 8-Well Röhrchenstreifen aus Polypropylen > Farbe: Diverse