Learn More
Corning™ TD kurze serologische Einwegpipetten
Steril, Pipetten mit Stopfen sind für Volumenabgabe kalibriert.
Marke:  Corning™ 7078B-50
202.73 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10160163
  • 256.46 CHF / 50 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
  • Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
  • Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Borosilikatglas
Ja
14,09 in.
Rund
1,69 oz.
50 ml
Serologische Pipette
Ja
Steril
0,5 ml
3 ml
Multipackung
Violett
358 mm
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ TD kurze serologische Einwegpipetten > Inhalt: 50 ml; PFA; Grad. Intervall: 0,5, Gesamtlänge: 358 mm