Learn More
Corning™ T-75 Zellkulturflaschen, U-Form
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Höherer Gebrauchswert bei Beibehaltung des Umfelds für Zellwachstum wie bei Vorgängervarianten. Corning™ U-förmige Zellkulturflaschen zeichnen sich durch eine ergonomische Form mit weniger Ecken für besseres Zellschaben und für die Verwendbarkeit größerer Pipetten aus.
Marke:  Corning™ 430720U
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15360591
  • 276.00 CHF / 100 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Art des Verschlusses: Lieferbar mit Verschlüssen mit Belüftung, aus Phenolharz oder als Stopfen
  • 75 cm2 Zellwachstumsfläche
  • Weniger Ecken für einfacheres Auskratzen
  • Einfacheres Erfassen mit besserem Zugang zum Verschluss
  • Gewebekultur-behandelte Oberfläche
  • Nicht pyrogen
  • Kunststoff entspricht den Vorgaben von USP-Klasse VI
  • Steril gemäß SAL 10-6
  • 100 % auslaufsicher
  • BSE/TSE-konform
  • Schräger Hals
  • Eingeprägte Skalen ermöglichen Abschätzen von Volumen
  • Optionale Entnahme von Flüssigkeit mittels Pipette durch Pipettenöffnung
  • Durchgang für Pipetten bis zu 50 ml
  • Problemlos stapelbar
  • Polystyrol USP-Klasse VI
  • Hergestellt nach cGMP-Standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9,2 oz.
HDPE
Polystyrol
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
100/Karton
U-förmig
Ja
U-förmig
75 cm2
Orange
275 ml
Zellkultur
Schräg
5/Packung
TC-behandelt
Steril
Verschlusskappe mit Dichtring
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer25624007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/04/2025 Catalog Number430720U
Chargennummer25724008 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/03/2025 Catalog Number430720U
Chargennummer21624006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/01/2025 Catalog Number430720U
Chargennummer17824005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/11/2024 Catalog Number430720U
Chargennummer16124004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/11/2024 Catalog Number430720U
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ T-75 Zellkulturflaschen, U-Form > 75 cm2; TC-behandelt; U-förmig; Stecker-Dichtung
Die Produkte sind ausschließlich für Forschungsanwendungen vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder therapeutischen Verfahren bestimmt.