Learn More
Corning™ Sterile Spatel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus robustem, ungiftigem Polystyrol für gute chemische Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen. Corning™ sterile Spatel sind eine ideale Lösung für molekularbiologische Anwendungen, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme.
Marke:  Corning™ 3004
236.07 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10594201
  • 278.72 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus robustem, ungiftigem Polystyrol für gute chemische Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen. Corning™ sterile Spatel sind eine ideale Lösung für molekularbiologische Anwendungen, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme.
  • Einwegartikel
  • RNase-/DNase-frei
  • Antistatisch, nicht pyrogen
  • Strahlensterilisiert, einzeln verpackt
Bestellinformation
Die Einzelverpackungen wurden strahlensterilisiert
Compliance
Zertifiziert als nicht-pyrogen
Entspricht den Anforderungen der USP Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Steril
USP Klasse VI, nicht pyrogen, zertifiziert RNase- und DNase-frei
Spatel
9,25 in.
Polystyrol
Löffel
Ja
Anwendungen in der Molekularbiologie, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme
Mit kleinem schmalen Löffel an einem Ende und einem größeren runden Löffel am anderen Ende
23.4 cm
Dokumentation
Product Information
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer04125011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/05/2025 Catalog Number3004
Chargennummer29524060 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/04/2025 Catalog Number3004
Chargennummer29824018 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number3004
Chargennummer24824004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/12/2024 Catalog Number3004
Chargennummer25524006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number3004
Name des Produkts
Corning™ Sterile Spatel > Spatel, kleiner Löffel/Löffel