Learn More
Corning™ Sterile Spatel mit rundem Ende
Die Konstruktion aus festem ungiftigem Polystyrol besticht durch ihre hohe chemische Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen. Corning™ Sterile Spatel sind die optimale Lösung für Anwendungen in den Bereichen der Molekularbiologie, gefriergetrocknete Proben sowie die kontaminationsfreie Probenentnahme.
Marke: Corning™ 3005
Description
- Einwegartikel
- RNase-/DNase-frei
- Antistatisch, nicht pyrogen
- Strahlensterilisiert, einzeln verpackt
Order Info
Die Einzelverpackungen wurden strahlensterilisiert
Compliance
Zertifiziert als nicht-pyrogen
Entspricht den Anforderungen der USP Klasse VI
Specifications
Steril | |
Ja | |
Anwendungen in der Molekularbiologie, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme | |
Flache Klinge mit rundem Ende an einem Ende und größerer runder Löffel am anderen Ende | |
24.76 cm |
USP Klasse VI, nicht pyrogen, zertifiziert RNase- und DNase-frei | |
Spatel | |
9.75 Zoll | |
Polystyrol |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
32424044 | Qualitätsbescheinigung | 10/05/2025 | 3005 |
32124013 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2025 | 3005 |
13522048 | Qualitätsbescheinigung | 18/12/2024 | 3005 |
13522048 | Konformitätsbescheinigung | 11/07/2023 | 3005 |
11722061 | Konformitätsbescheinigung | 18/08/2022 | 3005 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.