Learn More
Corning™ Schraubverschlusskappen für Einweg-Kulturröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit weißer Gummieinlage
Marke:  Corning™ 99999-15
85.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11942348
  • 127.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus einem schwarzen Phenolverbundstoff hergestellt
  • Einwegprodukt
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15-415
Schraubverschluss
Phenolharz
16 mm
1000/Karton
Kulturröhrchen
Gummi
Autoklavierbar
Schwarz
1000/Packung
Gummi
Name des Produkts
Corning™ Schraubverschlusskappen für Einweg-Kulturröhrchen > 15-415