Learn More
Corning™ Schraubverschlusskappen für Einweg-Kulturröhrchen
Mit weißer Gummieinlage
Marke: Corning™ 99999-13
311.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus einem schwarzen Phenolverbundstoff hergestellt
- Einwegprodukt
- Autoklavierbar
Spezifikation
13-415 | |
Schraubverschluss | |
Phenolharz | |
13.5 mm | |
1000/Karton |
Gummi | |
Autoklavierbar | |
Schwarz | |
1000/Packung | |
Kulturröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Schraubverschlusskappen für Einweg-Kulturröhrchen > 13-415
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur