Learn More
Corning™ Schraubverschlusskappen für Einweg-Kulturröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit weißer Gummieinlage
Marke:  Corning™ 99999-13
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10426843
  • 311.57 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus einem schwarzen Phenolverbundstoff hergestellt
  • Einwegprodukt
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13-415
Schraubverschluss
Phenolharz
13.5 mm
1000/Karton
Gummi
Autoklavierbar
Schwarz
1000/Packung
Kulturröhrchen
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Schraubverschlusskappen für Einweg-Kulturröhrchen > 13-415