Learn More
Corning™ Niedrige Messbecher aus Polypropylen, wiederverwendbar
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
Durchsichtige Polypropylen-Messbecher, bedruckt mit blauen Graduierungen.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2,63 in. |
Außendurchmesser (metrisch) | 6.7 cm |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,7 in. |
Höhe (metrisch) | 9.4 cm |
Schritten | 50 ml |
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 68 °F |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Niedrige Messbecher aus Polypropylen, wiederverwendbar >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur