Learn More
Corning™ PuraMatrix™ Peptid-Hydrogel
Hoch definiertes synthetisches Peptid bildet sich zu einer faserigen 3D-Struktur zusammen und fördert die Zellanhaftung
Brand: Corning™ 354250
Alert:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Description
- Besteht aus 1 % Standard-Aminosäuren und 99 % Wasser mit pH-Wert 2–4
- Bilden eine faserige Struktur mit einer Porengröße von 50–200 nm
- Getestet auf Bakterien, Pilzen, Mykoplasma und negativ bewertet
- Die Zellviabiltät beträgt > 80 % auf der Grundlage der Zytotoxizitätsanalyse von NIH3T3-Fibroblasten
- Einfach mit Zellen und/oder bioaktiven Molekülen zu mischen, auch injizierbar für In-vivo-Studien
- Proben sind mit Färbe- und Mikroskopieverfahren deutlich sichtbar
- Aktiviert die RGD-abhängige Integrin-Signalisierung nicht
- Biokompatibel; frei von tierischem Material und Pathogenen
- Hepatozyt-Progenitorzellen-Differenzierung
- Verkapselung von Ratten-Hepatozyten-Progenitorzellen bei der Verarbeitung der Aufnahme von Bromodioxyuridin (BrdU) und In-situ-Immunfluoreszenzanalysen
Specifications
Peptid-Hydrogel-Matrix | |
5 mL |