Learn More
Corning™ Wiederverwendbar Anschlüsse für die Handhabung von Medien
Zum aseptischen Einfüllen von Medium in größere Spinnerflaschen mit senkrechten Seitenarmen während der Zellkultur
529.57 CHF - 668.10 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 1/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produkttyp | Anschluss für die Medienhandhabung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Schlauch | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Schlauch | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10403382
|
Corning™
4519-114 |
0.31 cm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade | Für 36 l-Kolben mit vertikalem Seitenhals |
635.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10717994
|
Corning™
4519-112 |
0.31 cm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade | Für 8 oder 15 l-Kolben mit vertikalem Seitenhals |
635.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10265982
|
Corning™
4519-116 |
0.63 cm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade | Für 8 oder 15 l-Kolben mit vertikalem Seitenhals |
668.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10367762
|
Corning™
4519-118 |
0.63 cm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade | Für 36 l-Kolben mit vertikalem Seitenhals |
668.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10768374
|
Corning™
4519-122 |
0.31, 0.63 cm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade | Für 36 l-Kolben mit vertikalem Seitenhals |
647.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10275982
|
Corning™
4519-120 |
0.31, 0.63 cm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade | Für 8 oder 15 l-Kolben mit vertikalem Seitenhals |
647.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10541673
|
Corning™
4519-126 |
1.27 cm | 1 Röhrchen, Bauart des Röhrchens: Gerade | Für 36 l-Kolben mit vertikalem Seitenhals |
570.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10778374
|
Corning™
4519-124 |
1.27 cm | 1 Röhrchen, Bauart des Röhrchens: Gerade | Für 8 oder 15 l-Kolben mit vertikalem Seitenhals |
529.57 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Zusammen mit Sondenanschlüssen und Anschlüssen für die Gashandhabung können Spinnerkolben als Bioreaktoren eingesetzt werden
- Die Anschlüsse verfügen über einen PET-Einsatz mit Viton™ O-Ring und eine Dichtkappe aus Polypropylen
- Die Edelstahlrohre werden durch Noryl™ Muttern mit integrierten Ferrulen gehalten
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Orange | |
1/Karton | |
Anschluss für die Medienhandhabung | |
Autoklavierbar | |
Unsteril |
Polypropylen | |
1/Packung | |
GL45 | |
Nr. | |
45 mm (ca.) |