Learn More
Corning™ Ausgussringe
Shop All Corning Products
Click to view available options
Verschlussgröße:
GL32
GL45
Farbe:
Durchsichtig
Rot
Description
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
- Zertifizierungen und Gütesiegel
Specifications
Specifications
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,26 in. |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 32 mm |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 50/Karton |
Anzahl pro Packung | 50/Packung |
Menge | 50/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Verwendung mit Lagerungsflasche aus Kunststoff |
Verschlussgröße | GL32 |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Ausgussringe >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction