Learn More
Corning™ Ausgussringe
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
GL32
GL45
Farbe:
Durchsichtig
Rot
Beschreibung
- Passt auf die Ausgussöffnung von PYREX™ Medienflaschen mit GL45-Gewinde
- Die Ringe aus Polypropylen sind autoklavierbar bei 121 °C
- Hochtemperaturringe aus Ethylen-Tetrafluorethylen können bis zu einer Temperatur von 180 °C heißluftsterilisiert werden
- Alle Ringe sind wiederverwendbar und nicht steril
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
- Zertifizierungen und Gütesiegel
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,6 in. |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,77 in. |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 41 mm |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 50/Karton |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Menge | 50er-Pckg. |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Ausgussringe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur