Learn More
Corning™ Polypropylene (PP) Centrifuge Bottles: Durchscheinend
Artikelnummer. 15619186 Alle ansehen Corning Produkte
500 mL, Schraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 mL
Enthält:
O-Ring-Kappe aus Silikon
Schraubverschluss
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Translucentt Flachbodenzentrifugenflaschen werden je nach Modell mit einem Hochleistungs-Silikon-O-Ring-Verschluss oder einem Standard-Schraubverschluss geliefert
Hochleistungs-Silikon-O-Ring-Kappen eignen sich aufgrund ihrer großen Rändel für einfaches Greifen für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die Standard-Schraubkappen sind für Anwendungen mit niedriger Drehzahl konzipiert und verfügen über große Rändel für einfaches Greifen. Die Flaschen haben extra dicke Wände für eine Langlebigkeit und ein Weithalsdesign zur einfachen Handhabung von Flüssigkeiten.
  • Nicht steril
  • Transparente Graduierung und texturierte Beschriftungsfläche
  • Bei 121 °C, 15 psi für 20 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
Verschlusskappen können nicht zwischen Flaschen mit verschiedenen Größen und Materialien ausgetauscht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Enthält Schraubverschluss
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 4/Packung
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Orange
Graduierungen 25 bis 450 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Max. Kraft 13.700 × g
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Corning™ Polypropylene (PP) Centrifuge Bottles: Durchscheinend >