Learn More
Corning™ Polypropylen-Platten
Hergestellt aus Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit. Corning™ Polypropylenplatten sind eine hervorragende Wahl für den Transport und die Langzeitlagerung.
325.24 CHF - 586.56 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Produktcode | Marke | Sterilität | Anzahl Wells | Array | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Anzahl Wells | Array | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10218481
|
Corning™
3363 |
Unsteril | 96 | 8 x 12 | Konischer Boden (V-Well) |
335.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10035281
|
Corning™
3364 |
Unsteril | 96 | 8 x 12 | Flacher Boden (F-Well) |
325.24 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10256141
|
Corning™
3656 |
Steril | 384 | 16 x 24 | Rund |
586.56 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10748592
|
Corning™
3359 |
Steril | 96 | 8 x 12 | Rund |
391.04 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10584391
|
Corning™
3657 |
Unsteril | 384 | 16 x 24 | Rund |
539.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10022491
|
Corning™
3357 |
Steril | 96 | 8 x 12 | Konischer Boden (V-Well) |
374.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10650356
|
Corning™
3365 |
Unsteril | 96 | 8 x 12 | Rund |
331.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Erhältlich mit 96 und 384 Wells
- Konzipiert für die Automatisierung mit festen, flachen Seitenwänden und Standardabmessungen
- Hergestellt in engen Größentoleranzen in einer nach ISO 9002 registrierten Produktionsanlage
Bestellinformation
Verschluss durch Abdeckmatte III (separat lieferbar).
Spezifikation
Standard | |
Durchsichtig | |
Unbehandelt | |
100/Karton | |
100/Karton |
Ohne Deckel | |
Polypropylen | |
Transport und Langzeitlagerung | |
25 St./Packung |