Learn More
Corning™ Einweg-Verschlusskappen für den aseptischen Transfer für Erlenmeyerkolben aus Kunststoff
Passend für Corning Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat. Corning™ aseptische Einweg-Transferdeckel verfügen über eine aseptische Belüftung und Anschlüsse zum Flüssigkeitstransfer, die das Risiko einer Kontamination der Kultur minimieren.
Marke: Corning™
709.82 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril (10-6 SAL), einzeln doppelt verpackt
- Die Belüftungsöffnung endet in einem Belüftungsfilter mit 50 mm Durchmesser und einer PVDF-Membran mit 0.2 μm Porengröße und Schlauchverbinder
- Der Anschluss für den Flüssigkeitstransfer hat ein innen liegendes Ende mit einem starrem Tauchschlauch aus Polypropylen, der so angewinkelt ist, dass er den Kolbenboden erreicht. Auf der Außenseite befindet sich ein chemisch widerstandsfähiger, wärmeversiegelbarer, flexibler Schlauch mit 1/4 in. (6.4 mm) Innendurchmesser und 3/8 in. (9.5 mm) Außendurchmesser, der in einer Kupplung aus medizinischem Kunststoff (MPC) mit Anschlussstecker und Dichtungskappe endet
Spezifikation
Orange | |
Orange | |
Polypropylen | |
0.12 in. langer Tauschschlauch, Luer-Lock-Anschluss (männlich) | |
1/Packung | |
Ja | |
Schraubverschluss | |
48 mm |
Polypropylen | |
1,88 in. | |
Für 2 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff | |
6/Karton | |
Aseptischer Transferdeckel | |
Steril | |
48 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Verschlusskappen für den aseptischen Transfer für Erlenmeyerkolben aus Kunststoff > 48mm; Luer-Lock-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur