Learn More
Corning™ Einweg-Verschlusskappen für den aseptischen Transfer für Erlenmeyerkolben aus Kunststoff
Passend für Corning Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat. Corning™ aseptische Einweg-Transferdeckel verfügen über eine aseptische Belüftung und Anschlüsse zum Flüssigkeitstransfer, die das Risiko einer Kontamination der Kultur minimieren.
Marke: Corning™ 431449
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril (10-6 SAL), einzeln doppelt verpackt
- Die Belüftungsöffnung endet in einem Belüftungsfilter mit 50 mm Durchmesser und einer PVDF-Membran mit 0.2 μm Porengröße und Schlauchverbinder
- Der Anschluss für den Flüssigkeitstransfer hat ein innen liegendes Ende mit einem starrem Tauchschlauch aus Polypropylen, der so angewinkelt ist, dass er den Kolbenboden erreicht. Auf der Außenseite befindet sich ein chemisch widerstandsfähiger, wärmeversiegelbarer, flexibler Schlauch mit 1/4 in. (6.4 mm) Innendurchmesser und 3/8 in. (9.5 mm) Außendurchmesser, der in einer Kupplung aus medizinischem Kunststoff (MPC) mit Anschlussstecker und Dichtungskappe endet
Spezifikation
Orange | |
Orange | |
Polypropylen | |
0.25 in. langer Tauchschlauch, 0.2 μm-Belüftung, MPC-Anschlussstecker | |
1/Packung | |
Ja | |
Schraubverschluss | |
70 mm |
Polypropylen | |
2,7 in. | |
Für 3 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff | |
4/Karton | |
Aseptischer Transferdeckel | |
Steril | |
70 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
DateigrößeVersion: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Verschlusskappen für den aseptischen Transfer für Erlenmeyerkolben aus Kunststoff > 70mm; MPC (männlich)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur