Learn More
Corning™ Nu-Serum Wachstumsmedium-Supplement
GREENER_CHOICE
Bietet eine Alternative mit niedrigem Serum zu Seren von neugeborenen Kälbern, fötalen Kälbern und zu anderen für die Zellkultur zum Einsatz kommenden Seren
Marke:  Corning™ 355500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11563600
  • 205.26 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
•    Einfachere Proteinaufreinigung, Virenherstellung, Herstellung und Screening monoklonaler Antikörper, höhere Erfolgsquote bei der Transfektion von Zellen
•    Getestet auf Gesamtproteinkonzentration, pH-Wert und Osmolalität
•    Gefiltert (0.2 μm-Membran)
•    Getestet und nachweislich frei von Bakterien, Pilzen und Viren, außerdem getestet und frei von zytopathischen Effekten (CPE), Einschlusskörperchen und Hämadsorption
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Wachstumssupplement
500 mL
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Nu-Serum Wachstumsmedium-Supplement > 500 mL