Learn More
Corning™ Nu-Serum™ IV Austauschprodukte für Wachstumsseren
Bietet eine Alternative mit niedrigem Serum zu Seren von neugeborenen Kälbern, fötalen Kälbern und zu anderen für die Zellkultur zum Einsatz kommenden Seren
Marke: Corning™ 355104
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erleichtert Proteinaufreinigung, Virusproduktion, Herstellung und Screening monoklonaler Antikörper; erhöht die Häufigkeit erfolgreicher Zellentransfektion
- Auf Gesamtproteinkonzentration, pH-Wert und Osmolalität getestet
- Gefiltert (0.2-μm-Membran)
- Auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Viren getestet und als negativ befunden; auch auf das Fehlen zytopathischer Effekte (CPE), Einschlusskörper und Hämasorption getestet
Spezifikation
-20 °C | |
Wachstumssupplement | |
100 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Nu-Serum™ IV Austauschprodukte für Wachstumsseren > Nu-Serum IV; 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur