Learn More
Corning™ LSE Plattform-Wippe
Die Corning LSE Plattform-Wippen sind ideal für Western Blots, Gelfärbung und alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern. Erhältlich als Einfach- und Doppelplattform (30 x 30 cm) für zusätzliche Kapazität.
Marke:  Corning™ 6706
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15905921
  • 992.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • 11 Pfund tatsächliche Tragfähigkeit – Die tatsächliche Tragfähigkeit ist eine Reflexion der Last, die von der Kante der Plattform gemessen wird. Dies wird im Gegensatz zu den meisten anderen Einheiten von der Mitte der Plattform gemessen.
  • Zeitschaltuhr – Großartig für Blotting- und Färbeanwendungen
  • 2-60 rpm – bietet Flexibilität, um mehrere Anwendungen zu erfüllen
  • Doppelte Plattform verfügbar – erhöhte Kapazität, um der tatsächlichen Tragfähigkeit gerecht zu werden
  • 5 Jahre Garantie – unter den Besten der Klasse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
230 V
Plattformschüttler
EU-Stecker
Doppelstufe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ LSE Plattform-Wippe > Einzelplattform, 230 V