Learn More
Corning™ Corning™ LSE Compact Centrifuge 120V
Die platzsparende Zentrifuge eignet sich optimal für den Einsatz im Bereich der Biowissenschaften sowie in industriellen Forschungslaboren.
Marke:  Corning™ 6755
Artikelnummer. 11931961
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Maximale Drehzahl 6,000U/min/4,185 x g
  • Geeignet für Kühlräume
  • Platzsparende Stellfläche
Vier Winkelrotoren erhältlich (separat bestellbar):
  • 15 ml-Rotor mit einem Fassungsvermögen von 12 Röhrchen; 50 ml-Rotor mit einem Fassungsvermögen von 6 Röhrchen; 1.5/2.0 ml-Rotor mit einem Fassungsvermögen von 18 Mikrozentrifugenröhrchen und 15/50 ml-Kombinationsfestwinkelrotor
  • Sowohl der 15 als auch der 50 ml-Rotor können Röhrchen mit rundem oder konischem Boden aufnehmen und sind mit herausnehmbaren, autoklavierbaren Röhrchenhülsen ausgestattet
  • Das Gerät nimmt auch einen Ausschwingrotor für 6 x 5 ml auf
Optionale Adapter eignen sich für verschiedene Röhrchengrößen wie konische Standardröhrchen und Rundbodenröhrchen
Zu den weiteren Merkmalen zählt eine elektronische Deckelverriegelung, ein Überdrehzahlschutz sowie ein automatisches Abschaltsystem bei Unwuchterkennung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 x 15 mL or 6 x 50 mL
4,185 x g
26 cm
37 cm
120 V 60 Hz
6000 U/min
Nein
28 cm
28 x 37 x 26 cm (11 x 14.6 x 10.2 in.)
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Corning™ LSE Compact Centrifuge 120V > US Plug; 120V, 50-60Hz