Learn More
Corning™ Lambda Plus Einkanalpipettierer, verstellbar
Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
Marke: Corning™ 4075
170.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Leichtgängiger Kolben und geringe Pipettierkräfte
- Das Volumen kann durch Drehen des Daumenrads oder des Kolbenknopfes eingestellt werden
- Der Sperrmechanismus verhindert versehentliches Verstellen
- Mit Schlüssel zur internen Kalibrierung
- Erhältlich in Ausführungen mit 8 und 12 Kanälen
- Erhältlich in den Volumen 1 bis 300 μl
- Einstellbarer Spitzenabwurf
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
- Werkseitig nach strengen ISO 8655-Normen kalibriert
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
± 1 bis ± 0.6 % | |
1000 μl-Pipettenspitze | |
1000 μl-Pipettenspitze | |
Lambda™ Plus | |
100 bis 1000 μl | |
Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort | |
3 Jahre |
ISO 8655 | |
Autoklavierbar | |
1 | |
Einkanalpipettierer | |
1000 μl-Pipettenspitze | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Lambda Plus Einkanalpipettierer, verstellbar > Einkanal-Pipettierer; Volumen: 100 bis 1000μ L; Spitze: 1,000
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur