Learn More
Corning™ Lambda Plus Einkanalpipettierer, verstellbar
Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
Marke: Corning™ 4072
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leichtgängiger Kolben und geringe Pipettierkräfte
- Das Volumen kann durch Drehen des Daumenrads oder des Kolbenknopfes eingestellt werden
- Der Sperrmechanismus verhindert versehentliches Verstellen
- Mit Schlüssel zur internen Kalibrierung
- Erhältlich in Ausführungen mit 8 und 12 Kanälen
- Erhältlich in den Volumen 1 bis 300 μl
- Einstellbarer Spitzenabwurf
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
- Werkseitig nach strengen ISO 8655-Normen kalibriert
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
± 4 bis ± 0.8 % | |
200 μl-Spitze | |
200 μl-Spitze | |
Lambda™ Plus | |
2 bis 20 μl | |
Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort | |
3 Jahre |
ISO 8655 | |
Autoklavierbar | |
1 | |
Einkanalpipettierer | |
200 μl-Spitze | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Lambda Plus Einkanalpipettierer, verstellbar > Einkanal-Pipettierer; Volumen: 2 bis 20μ L; Spitze: 200
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur